Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall ST1 Plus Centrifuge Series
GREENER_CHOICE
Ergonomisches Design, kontrastreiche Anwenderoberfläche mit 6 Programmspeicherplätzen und einfacher Tastenbedienung für Routineanwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 75009240
6394.88 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24282" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17190579
  • 7220.93 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15
4 x 400 ml mit TX-400 Rotor
15.200 U/min (30x 2 Mikroliter-Rotor)
LED
Energieeffizient, weniger Abfall
IVD-zertifiziert
Bis zu sechs Programme über eine Drucktaste wählbar und eine LCD-Anwenderoberfläche mit hohem Kontrast
SMARTSpin Unwuchterkennung, Finger-Klemmschutz, bruchsichere Konstruktion
Ja
100/115/220/230 V
Mikroprozessor
25.830 x g mit 30x 2 Mikroliter-Rotor
No
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil
Rotoren sind separat zu erwerben
9 Beschl./10 Verzög.
Nein
Universalzentrifuge
36,2 x 56,6 x 66 cm (14,2 x 17,5 x 26 in.)
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Thermo Scientific Sorvall , Fisherbrand , Thermo Scientific
    Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!
    Aktionscode: 21629
    Gültig bis zum2025-12-31
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sorvall ST1 Plus Centrifuge Series >