Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus Mikro-Ultrazentrifuge
Führen Sie mehr Experimente mit hoher Kapazität in kürzerer Zeit durch mit der Thermo Scientific™ Sorvall™ Mikro-Ultrastandzentrifuge der MX Plus Serie.
88440.00 CHF - 94671.00 CHF
Spezifikation
Profil (Beschleunigung/ Bremsen) 9/9, Abbruch 9/9, Abbruch
Typ Standzentrifugen
Gekühlt Ja
Kontrolldrehzahlgenauigkeit ±50 U/min
Wärmeabgabe 0,7 kW
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Elektrische Anforderungen Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Elektrische Anforderungen Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15360935
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
50135643
230 V, 50/60 Hz MX 150 Plus 230V 50/60Hz , 6A einphasig
94671.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15304482
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
50135648
230 V, 50/60 Hz MX 120 Plus 230V 50/60Hz , 6A einphasig
88440.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
9/9, Abbruch 9/9, Abbruch
Ja
0,7 kW
100 cm (offene Platte), 85 cm (geschlossene Platte)
Thermoelektrische Festkörperkühlung
44 cm
cCSAus , CE, IEC61010 -2- 020 EN61326- 1 2006
Einzeln
231 lb. (105 kg)
cCSAus , CE, IEC61010 -2- 020 EN61326- 1 2006
Sorvall™
Standzentrifugen
±50 U/min
39,4 in (offene Platte), 33,5 in (geschlossene Platte)
<45 dBA
In 17.3.
49 cm
6x 30 ml (mit S50A Rotor) oder 4x 7,0 ml (mit S50-ST Rotor)
39,4 (offene Platte)/33,5 (geschlossene Platte) x 17,3 x 19,3 in (100 (offene Platte)/85 (geschlossene Platte) x 44 x 49 cm)
10 , die jeweils mit bis zu 9 Schritten
0 bis 40 °C
5 bis 35 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sorvall™ MX Plus Mikro-Ultrazentrifuge