Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Mikroröhrchenadapter
Für Röhrchen von 0.2 bis 0.6 ml unter Verwendung von Thermo Scientific™ Sorvall™-Adaptern.
306.53 CHF - 321.60 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12883312
|
Thermo Scientific™
76003750 |
0,2 ml-Mikroröhrchen |
319.59 CHF
24 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11828362
|
Thermo Scientific™
76003758 |
0,5/0,6 ml-Mikroröhrchen |
306.53 CHF
24 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11818362
|
Thermo Scientific™
76003759 |
Für 0,25/0,4 ml-Mikroröhrchen |
321.60 CHF
24 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Diese Thermo Scientific™ Sorvall™ Mikroröhrchenadapter können Röhrchen von 0.2 bis 0.6 ml aufnehmen.
Bestellinformationen:
Erhältlich in Packungen zu 24 Stück