Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Mikroröhrchenadapter
Für Röhrchen von 0.2 bis 0.6 ml unter Verwendung von Thermo Scientific™ Sorvall™-Adaptern.
Marke: Thermo Scientific™ 76003758
266.28 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21681" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese Thermo Scientific™ Sorvall™ Mikroröhrchenadapter können Röhrchen von 0.2 bis 0.6 ml aufnehmen.
Bestellinformationen:
Erhältlich in Packungen zu 24 Stück
Spezifikation
0,5/0,6 ml-Mikroröhrchen | |
Türkis | |
24 |