Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Micro 17 und 21 Mikrozentrifugen
Mit einer Mikrozentrifugenleistung von bis zu 21.100 x g unterstützt sie Mikrovolumen-Protokolle wie die Herstellung von Nukleinsäure oder Proteinlysat und den Aufbau von PCR-Reaktionen.
3909.45 CHF - 9440.00 CHF
Spezifikation
Fassungsvermögen | 24 x 1,5/2 ml |
---|---|
Max. Geschwindigkeit | 14.800 U/min |
Max. RZB | 21.100 × g |
Geräuschpegel | 56 dB(A) |
Temperaturbereich | Umgebungstemperatur |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Rotor | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Rotor | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17468962
![]() |
Thermo Scientific™
75002557 |
230 V, 50/60 Hz | Doppelreihenrotor 18 x 2,0/0,5 ml-Rotor mit aufschraubbarem Deckel |
3909.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10223659
![]() |
Thermo Scientific™
75002435 |
230 V, 50/60 Hz | 24x 1,5/2,0 ml-Rotoren mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel |
3909.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10230395
![]() |
Thermo Scientific™
75002487 |
230 V, 50/60 Hz | 24x 1,5/2,0 ml-Rotor mit ClickSeal Bioabdichtungsdeckel, 18x doppelreihiger 2,0/0,5 ml-Rotor mit aufschraubbarem Deckel |
9440.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Beschleunigen Sie mit unserer Standard-Mikrozentrifuge die Probenvorbereitung für Mikrozentrifugenröhrchen mit bis zu 21.100 x g. Wenn unser Sorvall Legend Micro 21 mit unserer umfangreichen Auswahl an Mikrozentrifugenrotoren kombiniert wird, bietet diese Mikrozentrifuge Produktivität, Vielseitigkeit, Sicherheit und Komfort in einem kompakten, anwenderfreundlichen Laborgerät.
Unterstützung der Mikrovolumina-Trennung durch:- Außergewöhnliche Beschleunigung von bis zu 21,000 x g in nur 12 Sekunden.
- Unter den 7 optionalen Mikrozentrifugenrotoren finden Sie auch für Ihre Anwendung den idealen Rotor:
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit mit Polymerrotoren in Leichtbauweise.
- Der Standardrotor verarbeitet in einer einzigen Reihe 24 Mikrozentrifugenröhrchen, von 1.5 ml-Röhrchen und 2.0 ml-Röhrchen bis hin zu Minipreps und Spin-Säulen.
- Das ergonomische Öffnen und Schließen des Rotors mit nur einem Klick sowie das transparente Designerhöhen bei Thermo Scientific ClickSeal Biocontainmentdeckeln die Sicherheit und den Komfort.
- Mit dem einzigartigen doppelreihigen Rotor sind keine Adapter mehr nötig.
- Leichte Bedienung durch intuitive Bedienelemente, leicht abzulesende Displays und schnell mit einem Klick verriegelbarem Zentrifugendeckel.
- Schlankes, leichtes und platzsparendes Design.
- Langlebig und einfach zu reinigen und zu warten.
- Leiser Betrieb für eine sichere, stressfreie Umgebung.
- Entspricht den aktuellsten Klinik- und Sicherheitsstandards und ist In-Vitro-Diagnostics (IVD)-konform gemäß 98/79/EC.
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml | |
21.100 × g | |
Umgebungstemperatur | |
Tisch-Zentrifuge | |
Sorvall Legend Micro 21 | |
1 bis 99 min (in 1 min-Schritten); HALTEN | |
22,5 x 24,3 x 35,2 cm (8,9 x 9,6 x 13,8 in.) | |
Sorvall™ |
14.800 U/min | |
56 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
Yes | |
Nein | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (weitere Einzelheiten: siehe Handbuch) | |
23,1lb. (10,5 kg) |