Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ BP 8 und 16 Zentrifugen für Blutbankanwendungen
Ihre verbesserte Ergonomie und ihr kompaktes Design sowie das schnelle Einrichten rückführbarer, reproduzierbarer Läufe machen diese Zentrifuge zur besten Wahl für eine vereinfachte Blutverarbeitungsproduktivität.
Marke: Thermo Scientific™ 75007661
Beschreibung
Die erhöhte Kapazität von 16 x 500 ml-Blutbeuteln und das anwenderfreundliche Design der neuen Thermo Scientific™ Sorvall™ BP-8 und -16 Zentrifugen für Blutbankanwendungen machen die Arbeit mit großen Volumina einfacher und bequemer; diese Zentrifugen verwenden die bereits von Ihnen validierten Protokolle und entsprechen internationalen Standards.
Probenverarbeitung mit hohem Durchsatz- In zwei Ausführungen erhältlich, bieten die Flexibilität, Rotoren mit höherer Kapazität oder Rotoren zu wählen, die bestehenden Arbeitsabläufen entsprechen, da Sie zwischen 4 Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ Rotoren wählen können:
- Wählen Sie für den Blutverarbeitungsbedarf mit normalem bis mittlerem Durchsatz die Sorvall BP 8 Zentrifuge, die eine Kapazität von 6 x 550 ml-Blutbeuteln bietet und bei Verwendung desselben Bechersystems auf 8 x 550 ml-Beutel aufgerüstet werden kann
- Wählen Sie für den Blutverarbeitungsbedarf mit hohem Durchsatz die Sorvall BP 16 Zentrifuge mit einer Kapazität von 12 x 500 ml-Blutbeuteln, die bei Verwendung derselben Becherauswahlen auf 16 x 500 ml-Blutbeutel aufgerüstet werden kann
- Erzielen Sie reproduzierbare Ergebnisse mit der Thermo Scientific™ ACE™ (Accumulated Centrifugal Effect) Funktion, die automatisch die Laufzeit anpasst, um Schwankungen der Beschleunigung zu kompensieren.
Integrierte Sicherheit und Effizienz
- Kompakte Bauweise und verbesserte Ergonomie durch praktische Bedienung per Knopfdruck, um den täglichen Einsatz der Zentrifuge zu optimieren:
- Automatisches Öffnen des Zentrifugendeckels von vorne nach hinten durch die Thermo Scientific™ Auto-Door™ Funktion
- Öffnen und Schließen des Rotordeckels mit Deckellagerung durch Thermo Scientific™ Auto-Lid™
- Sofortige Rotorerkennung und Programmierung durch Thermo Scientific™ Auto-ID spart Zeit und schützt die Integrität Ihrer Proben.
- Die Thermo Scientific™ Centri-Touch™ Schnittstelle mit hellem, gut sichtbarem und handschuhfreundlichem Display vereinfacht die Eingabe der Laufparameter und wird durch Zugriffskontrollfunktionen wie z. B. Anwenderanmeldung mit Passwortschutz und Thermo Scientific™ Centri-Cross™ zum Konvertieren Ihrer bestehenden Protokolle noch weiter verbessert.
Serviceleistungen
2 Jahre für Gerät, 5 Jahre für Antriebsstrang (Motorwelle und Antrieb), 5 Jahre für Kühlelement
Spezifikation
12 x 500 ml- und 16 x 500 ml-Blutbeutel | |
Centri-Touch Touchscreen | |
50/60 Hz | |
1025.2 lb. (465 kg) | |
-20 bis +40 °C, einstellbar auf 1 °C | |
220/230/240 V | |
Yes | |
99 Stunden 59 min 59 s (in Schritten von 1 s) | |
Sorvall BP 16 Heavy Duty Water Cooled Centrifuge | |
DuraFlex bürstenlose Antriebstechnik mit hohem Drehmoment | |
2 Jahre Aggregat, 5 Jahre Triebstrang (Motorwelle und Antrieb), 5 Jahre Kühlung | |
11 Beschl., 12 Verzög., mehrere Emulationsprofile |
4,700 rpm | |
39,9 x 32,1 x 35,4 in. (101,5 x 81,6 x 90,0 cm) | |
Energieeffizient, weniger Abfall | |
EN 61010-1 3. Ausgabe, IEC 61010-2-020 3. Ausgabe, IEC 61010-2-101 3. Ausgabe, EN 61326-1 Klasse B, EN 61326-2-6, EN 62304, EN 62366, EN ISO 14971, EN ISO 13485 | |
Zentrifuge für Blutbanken | |
Sorvall | |
7,187 x g | |
UL, FDA-gelistet, CE-Kennzeichnung für Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG | |
200/208/220/230/240 V ±10% 50/60 Hz, Single Phase | |
Kühlung beim Öffnen der Tür ausgeschaltet; Eco-Spin-Windschutzscheibenrotoren | |
Mehrsprachige Auswahl, On-Board-Schulungsvideos, Benutzerprotokollierung, Benutzersperre, automatische Türöffnung, automatische Rotor-ID, On-Screen-Anzeige für Unwucht, Übertemperatur, Edelstahlkammer, Führungsanzeige für Fehlermeldungen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31