Learn More
Sorbitan Monostearat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1338-41-6 | C24H46O6 | 430.63 g/mol
30.00 CHF - 80.55 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1338-41-6 |
---|---|
Summenformel | C24H46O6 |
Molekulargewicht (g/mol) | 430.63 |
MDL-Nummer | MFCD00005366,MFCD00005366 |
InChI-Schlüssel | HVUMOYIDDBPOLL-IIZJTUPISA-N |
Synonym | Sorbitan monooctadecanoate; Span™ 60 |
PubChem CID | 23725022 |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@@H]1O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11367766
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11435.30 |
250 g |
30.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11377766
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L11435.0B |
1000 g |
80.55 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Sorbitan monostearate is used as an emulsifier and as a non-ionic surfactant. It is used in cosmetics, pharmaceuticals and food preparation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenSorbitanmonostearat wird als Emulgator und als nichtionisches Tensid verwendet. Es wird bei der Herstellung von Kosmetika, Pharmazeutika und Lebensmitteln verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol (50 mg/ml), Isopropanol, Mineralöl und Pflanzenöl. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
1338-41-6 | |
430.63 | |
HVUMOYIDDBPOLL-IIZJTUPISA-N | |
23725022 |
C24H46O6 | |
MFCD00005366,MFCD00005366 | |
Sorbitan monooctadecanoate; Span™ 60 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@@H]1O |
Spezifikation
Sorbitan monostearate | |
53°C to 57°C | |
>149°C (300°F) | |
MFCD00005366,MFCD00005366 | |
Sorbitan monooctadecanoate; Span™ 60 | |
HVUMOYIDDBPOLL-IIZJTUPISA-N | |
[(2R)-2-[(3R,4S)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-2-hydroxyethyl] octadecanoat | |
23725022 |
1338-41-6 | |
1 | |
C24H46O6 | |
14,8724 | |
Soluble in ethanol (50mg/ml),isopropanol,mineral oil and vegetable oil. Insoluble in water. | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)[C@H]1OC[C@@H](O)[C@@H]1O | |
430.63 | |
430.63 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-664-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WG2933500
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen