Learn More
Syngene™ Sony™ mattes A6-Papier
Mattes Druckmedium mit hoher Dichte und der richtigen Breite für den digitalen Sony™ A6-Schwarzweiß-Thermodrucker.
Marke: Syngene™ UPP-100HD
Beschreibung
Der UP-D898MD ist ein Nachfolger der beliebten medizinischen Drucker der Serie UP-897 von Sony™. Er wurde neu konzipiert und erweitert und bietet mehrere betriebliche und ergonomische Verbesserungen bei gleicher platzsparender Stellfläche und einfacher Integration in medizinische Wagen.
- Verbesserte Anwenderfreundlichkeit durch vergrößertes LCD-Display und Joystick für intuitive Menünavigation
- Hochwertige Schwarzweißdrucke in weniger als zwei Sekunden
- Die fortschrittliche Thermodrucktechnologie liefert Ergebnisse in nahezu Fotoqualität mit gängigen Druckmedien
- Die einzigartige Sony™ Technologie ermöglicht das Schneiden von Papier in zwei Richtungen – sowohl nach oben als auch nach unten – da neben dem herkömmlichen oberen Messer nun auch ein unteres Messer vorhanden ist.
- Flexible Druckerinstallation an nahezu jedem Ort sowie reibungsloser Druckbetrieb
- Der hochwertige Thermodrucker kann Ausdrucke von Standbildern zur Verwendung in Patientenakten und Überweisungen erstellen
- Mattes Papier vom Typ II
Spezifikation
Mattes Papier | |
Digitaler A6-Schwarzweiß-Thermodrucker | |
20 m x 110 mm |