Learn More
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ SFX250/SFX550 Zelldisruptoren
Erweiterte Bedienelemente ermöglichen eine präzisere Kontrolle über alle kritischen Elemente des Experiments
Marke:  Branson Ultrasonics™ 101-063-966R
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15549624
  • 6650.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Die anwenderfreundliche Schnittstelle ermöglicht die prozessinterne Überwachung wichtiger Variablen, einschließlich Zeit, Leistung, Energie, Temperatur (erfordert optionale Temperatursonde) und Versuchsfortschritt.
  • Kontinuierlicher oder gepulster Ultraschall
  • Hocheffizienter, für den Stand montierbarer Wandler, der keine interne Kühlung benötigt
  • Der Mikrospitzenmodus begrenzt die Amplitude auf 70 %, um die Standzeit zu verlängern
  • Echte Temperaturregelung (erfordert separate Temperatursonde)
  • Zeit- oder Energiemodus mit Energiepulsung
  • Fortschrittsanzeige des Experiments
  • SFX250 verarbeitet Proben von 0.2 bis 500 ml
  • SFX550 verarbeitet Proben von 0.2 bis 1000 ml
Certifications
CSA, UL, ISO 9001, ISO 14002
Spezifikation
Spezifikation
Zelldisruptor
250 W
Probenvorbereitung, Zelldisruption, Nanopartikeldisperson, Mischen, Homogenisieren, DNA, Zelllyse, Proteinextraktion
Gehäuse SFX250
6,3 kg
240 V
1,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 in.)
Netzteil, 20 kHz-Konverter, 1,27 cm (0,5 in.)-Sonotrode, Netzkabel, Handbuch, Schraubenschlüsselsatz
14 lbs.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ SFX250/SFX550 Zelldisruptoren > Modell: SFX250; 240 V, 250 W