Learn More
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ Disruptorhorn
Für den Einsatz mit Sonifier S-250 und S-450 Zelldisruptoren
Marke:  Branson Ultrasonics™ 101-147-035
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10254494
  • 1010.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für den Einsatz mit Sonifier S-250 und S-450 Zelldisruptoren
Übertragen Sie Ultraschallenergie in die Lösung.
Konstruktion aus Titan
Leistungsstarke Sonotrode
Stufensonotrode mit Gewindegehäuse (22-020-860)
  • Der Gewindeanschluss ermöglicht die Befestigung von Mikrospitzen
  • Mit abnehmbarer, flacher Spitze
  • Geeignet für aufschraubbares Zubehör wie z. B. eine kontinuierliche Durchflusszelle
Leistungsstarke Sonotrode (22-309-787)
  • Bietet im Vergleich zu ähnlichen Stufensonotroden eine höhere Amplitude bei 0.75 und 1 in. Durchmesser (1.9 und 2.5 cm)
  • Nicht für aufschraubbares Zubehör geeignet
  • Spezifikation
    Spezifikation
    19 bis 130 μm
    25 bis 500 ml
    19 mm
    Ideal zum Übertragen von Ultraschallenergie in Lösungen
    Mittel
    Leistungsstarke Sonotrode
    3/4 in.
    Titan
    Sonifier™ S-250 und S-450 Zelldisruptor