Learn More
Qsonica Q800R3 Ultraschallgerät
DNA Scher-Ultraschallgerät
Marke:  Qsonica Q800R3
Artikelnummer. 15986095
  • 26619.82 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Q800R3 ist ein Komplettpaket mit einem Kühler zur Temperaturregelung, digitalem Betriebssystem mit programmierbarem Speicher, Ultraschall mit hoher Intensität und schallreduzierendem Gehäuse.
  • Proben können auf eine Reihe von Fragmentgrößen geschert werden (150 bp – 3 kb)
  • Das System ist mit handelsüblichen Probenröhrchen kompatibel und ist Kann bis zu 18 Proben gleichzeitig verarbeiten
  • Mehrere Röhrchengestell-Optionen können 50 μl bis 1 ml Probenvolumina mit einer Vielzahl von Standardprobenröhrchen aufnehmen
Spezifikation
Spezifikation
DNA- und Chromatin-Schersystem
20 kHz
15,25 x 8 x 8,5 in.
Generator, Konverter, Ultraschallhupe, Rotationssystem, Kühler, Kabel, Schläuche, 12 x 0,5 ml-Röhrchengestell, 2 Jahre Garantie
110 V
750 W
DNA-Scheren für Next-Gen-Sequenzierung, Chromatin Scheren, ChIP, ChIP-seq, RNA-seq, Proteinextraktion, Zelllyse
1 s bis 10 h
Name des Produkts
Qsonica Q800R3 Ultraschallgerät > Q800R3; 110 V 50/60 Hz