Learn More
Fisherbrand™ ULTRASCHALL-HOMOGENISATOR 500W, OHNE SONOTRODE
Bietet einen programmierbaren Betrieb und eine digitale Anzeige von Betriebsparametern. Fisherbrand™ Q500 Sonicator ohne Sonde eignet sich hervorragend für die Dispersion von Nanopartikeln, die Herstellung von Emulsionen, Zelllyse und Homogenisierung.
Marke:  Fisherbrand™ FB505AEUK-220
Artikelnummer. 12981151
  • 5205.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zeit und Amplitude für einen freihändigen Betrieb einstellbar
  • Impulsmodus zur Vermeidung von Aufheizen in temperaturempfindlichen Proben
  • Digitale Amplituden-/Intensitätssteuerung von 20 – 100 %
  • Anzeige der verstrichenen Zeit zur Anzeige der Dauer der Schallexposition
  • Anzeige von Wattleistung und Joule für die Energieüberwachung in Echtzeit
  • Überlastschutz zur Vermeidung von Schäden an Schaltkreisen im Störungsfall
  • Nutzt bleifreie Komponenten
Spezifikation
Spezifikation
220 V
500 W
Generator, Umrichter, Netzkabel, Umrichtersatz, Schraubenschlüsselsatz
20 kHz
387 x 203 x 216 mm (5,25 x 8 x 8,5 in.)
Q500
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ ULTRASCHALL-HOMOGENISATOR 500W, OHNE SONOTRODE > Fassungsvermögen: 0.5 bis 500 ml