Learn More
Ansell™ Solvex™ Grüne Immersionshandschuhe der Serie 37-695 aus Nitril
Für optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Arbeitsumgebungen, in denen die chemische Beständigkeit entscheidend ist.
69.00 CHF
Spezifikation
Material der Rückseite Nitril
Stulpenmaterial Nitril
Produkttyp Immersionshandschuhe
Modell 37-695
Dicke (metrisch) 0,42 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
12690862
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
37695100
10
69.00 CHF
12 Paare
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11751593
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
37695070
7
69.00 CHF
12 Paare
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12600872
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
37695110
11
69.00 CHF
12 Paare
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12610872
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
37695080
8
69.00 CHF
12 Paare
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11761593
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Ansell™
37695090
9
69.00 CHF
12 Paare
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Industrielle Handschuhe
  • Hochkomfortable Handschuhe mit chemischer Beständigkeit für verschiedene Anwendungen
  • Vollständig wiederverwertbar, bisher unerreichte Abriebfestigkeit
  • Sorgt für ein komfortables Tragegefühl
  • Lebensmittelzugelassen
  • Das Baumwollvelours sorgt für eine geringere Schweißentwicklung
  • Die Hochleistungsverbindung aus Nitrit sorgt für chemische Beständigkeit und Festigkeit
  • Guter Schutz gegen Risse, Schnitte und Löcher
  • Geeignet für hochbelastende Reinigungsanwendungen
  • Hohes Maß an Flexibilität, Komfort und beste Fingerfertigkeit
Anwendungen:
  • Alle Anwendungen mit Lebensmittelkontakt
  • Anlieferung von Teilen an die Produktionslinie
  • Befüllen, Mischen und Portionieren von Rohstoffen
  • Schmiedearbeiten
  • Allgemeine Pumparbeiten
  • Handhabung von eingehenden Waren
  • Handhabung von ausgehenden Waren wie Dosen, Gefäßen, Massenverpackungen und Kartons
  • Be- und Entladen von Verarbeitungsanlagen
  • Öffnen und Entleeren von Pumpenventilen oder -schläuchen
  • Öffnen von Öfen, Entleeren von Pumpenventilen oder -schläuchen, BTX-Verfahren
  • Lackierung
  • Überwachung laufender Verfahren
  • Tests
  • Transport von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern oder Tanks und Verarbeitungsanlagen
  • Schweißarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
Nitril
Immersionshandschuhe
0,42 mm
Stulpe
12 Paar
37-695
Nitril
37-695
Grün
Velours
Chemische Resistenz
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ Solvex™ Grüne Immersionshandschuhe der Serie 37-695 aus Nitril