Learn More
Merck Lösungsmittelbeständige Rührzellen, für 47 mm-Membranen
Zugang zum Inhalt über die Öffnung der oberen Platte, ohne Auseinanderbauen. MilliporeSigma™ lösungsmittelbeständige Rührzellen für 47 mm-Membranen, werden zur Entsalzung, Aufreinigung und Aufkonzentration von Proteinen verwendet. Die befestigte Filterscheibe befindet sich in einem Glaszylinder mit PTFE-Bauteilen. Die Baugruppe weist daher eine hohe Verträglichkeit auf. Autoklavierbar.
Marke:  Merck XFUF04701
Artikelnummer. 10191871
  • 3995.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Spezifikation
Autoklavierbar
15 cm2
Je 1
0,3 ml
47 mm (Filter), 8 cm (Zylinder)
Oberteil und Grundplatte aus Edelstahl (316L), Zylinder aus Borosilikatglas, Rührstab aus PTFE, O-Ring aus Fluorelastomer, Druckschlauch aus Nylon, Filtratröhrchen aus Silikonkautschuk, Trichter aus HDPE
Entsalzung, Aufreinigung und Aufkonzentration von Proteinen
2,5 bis 75 ml (Prozessvolumen)
12,2 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Merck Lösungsmittelbeständige Rührzellen, für 47 mm-Membranen > 47mmDia