Learn More
Buerkle™ Lösemittelpumpe Mini, 1,8 l/min, Anschluss GL45 .
Die selbstschließende Entladung mit Auto-Stopp-Funktion dieser Pumpen gewährleistet eine absolut präzise Befüllung ohne Tropfen.
Marke: Buerkle™ 5603-4000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Dosierung ist in sehr kleinen Behältern möglich, etwa in Reagenzgläsern
- Am Ausguss kann optional ein Schlauch befestigt werden, so dass der Behälter aus größerer Entfernung befüllt werden kann
- Besonders kompakt und sehr gut ausbalanciert; auch aus sehr kleinen Behältern ist eine Befüllung ohne Umkippen möglich
- Robustes Design und hochwertige Materialien
Spezifikation
Anschlussgewinde GL 45 | |
1,8 l/min | |
Präzise Befüllung in kleinen Behältern |
2 m-Erdungskabel | |
Lösungsmittelpumpe |
Videos
-
Buerkle Mini Solvent Pump
Topsellers transvaser
DateigrößeVersion: 625.8 kB
Topsellers solvent pumps
DateigrößeVersion: 648.7 kB
Topsellers produits antideflagrants EX
DateigrößeVersion: 706.6 kB
Topsellers pompes a solvants
DateigrößeVersion: 652.6 kB
Topsellers loesemittelpumpen
DateigrößeVersion: 628.4 kB
Topsellers fill off liquids
DateigrößeVersion: 634.4 kB
Topsellers EX protection products
DateigrößeVersion: 693.8 kB
Topsellers EX Produkte
DateigrößeVersion: 646.4 kB
Topsellers Abfuellen
DateigrößeVersion: 605 kB
Brochure mini solvent pump
DateigrößeVersion: 651.1 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Lösemittelpumpe Mini, 1,8 l/min, Anschluss GL45 . > Flussrate:1,8 l/min
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur