Learn More
METTLER TOLEDO™ Lösungen für perfectION™ ISE-Kombinationselektroden
Referenzelektrolyte für ionenselektive Elektroden
Marke:  METTLER TOLEDO™ 51344755
176.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12681296
  • 181.00 CHF / 300 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Beschreibung
  • Den Elektrolytstand durch regelmäßiges Nachfüllen hochhalten – Wenn die Sonde eingetaucht ist, sollte der Elektrolytstand immer höher sein als der Probenstand.
  • Das routinemäßige Nachfüllen oder Ersetzen der Elektrolytlösung ist für eine gute Elektrodenleistung erforderlich.
  • Die Referenztabelle oben beachten, damit auch tatsächlich der richtige Elektrolyt für genaue Messwerte ausgewählt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nitrate
perfectION Ionenelektrolyt E, 5x 60 ml
perfectION Elektrode: Nitrat
Kombinierte ISE-Lösung für Perfektion
perfectION Elektrolyt F Ionenelektrolyt F
5 x 60 mL
0°C to 60°C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • perfectION Ion Electrolyte F
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium Sulfate, Silver Chloride
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ Lösungen für perfectION™ ISE-Kombinationselektroden > Ionenelektrolyt F (Nitrat)