Learn More
Fisherbrand™ Solutions Aloe Sense Nitrilhandschuhe
Mit texturierter Oberfläche für trockene und feuchte Bedingungen. Fisherbrand™ Solutions Aloe Sense Nitrilhandschuhe mit Aloe-vera-beschichteten Innenflächen schützen die Hände vor Austrocknung, Versprödung und Rissigkeit.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001 QMS, FDA-Richtlinie zur Biokompatibilität, 510K-Zulassung
Coating Material Aloe Vera
Farbe Blau, Grün
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Hand Beidhändig
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Handschuhe sind mit einer texturierten Oberfläche versehen und bieten so bei trockenen als auch bei feuchten Bedingungen einen sicheren Griff. Die mit Aloe vera beschichteten Innenflächen schützen die Hände vor Austrocknung, Versprödung und Rissigkeit und eignen sich daher hervorragend für ein Tragen über längere Zeit. Gerollte Stulpen. Minzgrün ermöglicht einfache Erkennung.
  • PSA-Kategorie III
  • Die Aloe-vera-Beschichtung schützt vor Austrocknung, Versprödung und Rissigkeit
  • Ideal bei längerer Verwendung
  • Texturierte Oberfläche für guten Griff
  • Minzgrün
  • Gerolltes Bündchen
  • Einwegprodukt
  • Nitril
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001 QMS, FDA-Richtlinie zur Biokompatibilität, 510K-Zulassung
Blau, Grün
Beidhändig
Puderfrei
3 mil
100/Packung
240 mm
Aloe Vera
Zur einmaligen Verwendung
Nitril
Unsteril
Rollrand/gerollt
20 MPa
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Solutions Aloe Sense Nitrilhandschuhe