Learn More
Fisherbrand™ Solutions A+ Aloe-Latexhandschuhe
Schützt die Hände vor Austrocknung, Versprödung und Rissen. Ansell™ Solutions A+ Aloe-Latexhandschuhe bieten sowohl Schutz als auch Tragekomfort.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001 QMS, FDA-Richtlinie zur Biokompatibilität, besteht Virenpenetrationstest (ASTM F1671), 510K-Zulassung
Farbe Naturfarben
Hand Beidhändig
Material Latex
Gepudert Puderfrei
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Diese Latexhandschuhe mit Aloe stellen eine Schutzbarriere dar und enthalten wohltuendes Aloe vera, das die Hände vor Austrocknung, Versprödung und Risse schützt. Die texturierte Außenfläche sorgt für sicheren Griff. Ungepudert. EN 374:2003 (AQL 1.5).
  • PSA-Kategorie III
  • Für Einmalgebrauch
  • Beschichtung mit Aloe vera schützt die Hände vor Austrocknung, Versprödung und Rissigkeit
  • Ideal für Tragen über längere Zeit
  • Texturierte Oberfläche bietet gute Griffigkeit
  • Latex
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001 QMS, FDA-Richtlinie zur Biokompatibilität, besteht Virenpenetrationstest (ASTM F1671), 510K-Zulassung
Beidhändig
Puderfrei
5,5 mil
Rollrand/gerollt
240 mm
Naturfarben
Latex
Unsteril
Ideal für Mitarbeiter, die häufig die Handschuhe wechseln
18 MPa
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Solutions A+ Aloe-Latexhandschuhe