Learn More
3M™ Solus™ Schutzbrillen
3M™ Solus™ Schutzbrillen sind elegant und leicht und gewährleisten so höheren Tragekomfort und eine bessere Akzeptanz durch den Träger.
188.71 CHF - 299.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zulassung, EN 166:2001 |
---|---|
Produkttyp | Schutzbrillen |
Enthält | Microfiber storage bag |
Lens Material | Polycarbonat |
Produktcode | Marke | Linsenfärbung | Linsenbeschichtung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Linsenfärbung | Linsenbeschichtung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15719677
|
3M™
7000032474 |
Bronze | Beschlagfrei, Kratzfest | N/A | ||||||
15729677
|
3M™
7000032475 |
Amber | Beschlagfrei, Kratzfest | N/A | ||||||
15739677
|
3M™
7000032476 |
Indoor/Outdoor, Mirror | Kratzfest | N/A | ||||||
15739807
|
3M™
7000061911 |
Clear | Kratzfest | N/A | ||||||
15749677
|
3M™
7000032478 |
Blue, Mirror | Kratzfest | N/A | ||||||
15749807
|
3M™
7000061912 |
Rot, Spiegel | Kratzfest | N/A | ||||||
15759807
|
3M™
7000061914 |
Clear | Beschlagfrei, Kratzfest | N/A | ||||||
Beschreibung
- Die Linsenkrümmung wurde im Hinblick auf Optimierung von Anpassung, Sichtfeld und Augenabdeckung berechnet
- Äußerst elegante und leichte Schutzbrille
- Bügel sind innen gepolstert, was höheren Tragekomfort gewährleistet
- Wird mit Aufbewahrungstasche aus Mikrofaser geliefert, die die Brille sauber hält und schützt
- Kratzschutz- und Antifog-Beschichtung für bessere Haltbarkeit und Sicht
Spezifikation
CE-Zulassung, EN 166:2001 | |
Schutzbrillen | |
Microfiber storage bag | |
Polycarbonat |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Solus™ Schutzbrillen