Learn More
3M™ Schutzbrillen der Solus™ 1000-Serie
Die Scotchgard™ Anti-Beschlag-Beschichtung bietet längeren Beschlagschutz als herkömmliche Beschichtungen, selbst nach mehrmaligem Waschen.
20.20 CHF - 595.00 CHF
Spezifikation
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bauwesen, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, allgemeine Fertigung, Metallherstellung, Instandhaltung im Militärsektor, Reparatur und Betrieb (MRO), Öl und Gas, primäre Metalle, Transport
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
Frame Type Halber Rahmen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Produkttyp Rahmenfarbe Linsenfärbung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Rahmenfarbe Linsenfärbung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15767717
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7100080258
Schutzbrillen Blau, Schwarz Transparent
20.20 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15566565
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7100080184
Schutzbrillenkit Blau, Schwarz Durchsichtig
570.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15546565
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7100080185
Schutzbrillen Blau, Schwarz Grau
406.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15556565
Unterlagen ansehen
3M™
7100080187
Schutzbrillen Blau, Schwarz Bernsteinfarben
403.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15707717
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7100078882
Schutzbrillen Grün, Schwarz Transparent
20.20 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15506575
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7100078881
Schutzbrillenkit Grün, Schwarz Durchsichtig
595.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15586565
Unterlagen ansehen
3M™
7100078883
Schutzbrillen Grün, Schwarz Grau
408.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15596565
Unterlagen ansehen
3M™
7100080186
Schutzbrillen Grün, Schwarz Bernsteinfarben
388.00 CHF
20 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Belüftete, abnehmbare Schaumdichtung zum Schutz der Augen
  • Gepolsterte Bügel für zusätzlichen Komfort
  • Abnehmbare Bügel
  • Weicher Nasensteg
  • Z87+ Linsenmarkierung
Compliance
Erfüllt die Normen ANSI Z87.1-2015 und CSA Z94.3.
Spezifikation
Spezifikation
Beschlagfrei
Polycarbonat
Halber Rahmen
Bauwesen, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, allgemeine Fertigung, Metallherstellung, Instandhaltung im Militärsektor, Reparatur und Betrieb (MRO), Öl und Gas, primäre Metalle, Transport
Polycarbonat
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Schutzbrillen der Solus™ 1000-Serie