Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ NB009/S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11537093
  • 7.00 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Neopren
  • Härte 46/55 IRHD
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung im Labor
20mm
Grau
11,5mm
Propfen
46/55 IRHD
20/Pckg.
9mm
Festes Neopren
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv > Durchmesser unten: 9 mm