Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ NB043/S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11517113
  • 12.00 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Neopren
  • Härte 46/55 IRHD
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung im Labor
42mm
Grau
49mm
Propfen
46/55 IRHD
2/Pckg.
43mm
Festes Neopren
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv > Bodendurchmesser:43mm