Learn More
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv
Für Laboranwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ NB003/S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10587064
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Neopren-Gummi
  • Härtegrad beträgt 46/55 IRHD
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung in Laboren
12mm
Grau
4,5mm
Propfen
46/55 IRHD
50/Pckg.
3mm
Neopren
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Neopren-Stopfen, massiv > Größe:3mm