Learn More
Gilac™ Solid Container with Attached Lid
Solid Container with Attached Lid has a hinge-attached lid to better protect contents with no risk of losing the lid. An ideal container for transporting tableware.
73.90 CHF - 111.00 CHF
Spezifikation
Typ | Storage Tote |
---|---|
Material | Polypropylen |
Farbe | Grau |
Form | Rechteckig |
Verschlusstyp | Hinge-attached Lid |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17998741
|
Gilac™
G121002 |
400 x 300 x 330 mm |
73.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17978661
|
Gilac™
G121003 |
600 x 400 x 246 mm |
111.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Solid container with hinge-attached lid to better protect contents.
- No risk of losing the lid.
- Ideal container for transporting tableware.
- Designed with smooth sides for easy cleaning.
- Ergonomic integrated handles on all four sides.
- Stackable container with vertical reinforcement for greater durability.
- Compatible with 600 x 400 dollies for easy transport.
- Easy-to-seal lids with cord to prevent theft.
Spezifikation
Storage Tote | |
Grau | |
Hinge-attached Lid |
Polypropylen | |
Rechteckig |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Solid Container with Attached Lid