Learn More
Corning™ X4 Solid Cap, Disposable Spinner Flask, GL45 Sterile,Individual
33 mm-Gewindekappe
Marke: Corning™ 3568
Beschreibung
(Dies ist der empfohlene Ersatz für 3280)
Diese sterilen, stabilen Einwegkappen aus Polyethylen hoher Dichte eignen sich für Corning™ 500 ml-, 1 l- und 3 l- Einweg-Spinnerkolben (Kat.-Nr. 3153, 3561 und 3563)Sie sind auch passend für Corning Einweg-Vorratsflaschen aus Polystyrol und Polycarbonat sowie Glasflaschen mit GL45-Gewinde.
- 33 mm-Gewindekappe
- Die Belüftungskappe verfügt über eine nicht benetzbare (hydrophobe) Membran mit 0,2 μm Porengröße, die direkt mit der Kappe verbunden ist
- Ermöglicht den Gasaustausch und minimiert gleichzeitig das Kontaminationsrisiko
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
Spezifikation
4 | |
PE-Kappe | |
Steril |