Learn More
Thermo Scientific™ Solaris™ 2000 und 4000 Orbitalschüttler
Diese Orbitalschüttler setzen den neuen Standard für Zuverlässigkeit und technische Innovation. Sie sind robust für den anspruchsvollen Einsatz konzipiert und vereinen ein neues ergonomisches Design mit wichtigen Funktionsverbesserungen, die Zeit sparen, Ihren Prozess schützen und Ihre Wissenschaft voranbringen.
Marke: Thermo Scientific™ SK4000
9843.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24300" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Schützen Sie Ihren Prozess mit den Thermo Scientific™ Solaris™ Orbitalschüttlern, die den neuen Standard für Zuverlässigkeit und technische Innovation setzen.Sie sind robust, für den anspruchsvollen Einsatz konzipiert und kombinieren ein neues ergonomisches Design mit wichtigen Funktionsverbesserungen, die Zeit sparen, Ihren Prozess schützen und Ihre Forschung voranbringen.
- Drehzahl von 15 bis 525 U/min variabel einstellbar
- Nimmt Lasten bis zu 42 lbs. auf dem 2000 und 84 lbs. auf dem 4000 mit einzelnen Plattformen auf.
- Temperaturbereich 0 °C bis 40 °C (104 °F), 20 bis 80 % nicht kondensierende Feuchtigkeit
- In verschiedenen Inkubatoren, Wärmekammern, Klimaschränken und Kühlgeräten einsetzbar
- Mit wartungsfreiem, elektronischem bürstenlosen Gleichstrommotor
- Die automatische Unwuchterkennung stoppt das Gerät, sobald eine erhöhte Vibration erkannt wird. Gleichzeitig wird akustischer/optischer Alarm gegeben, bis die Fehlbeladung korrigiert ist
- Programmierbare Funktionen ermöglichen die einfache Einrichtung und Reproduzierbarkeit von bis zu 99 einzigartigen gespeicherten Programmen
- Das farbige Touchscreen-Display ermöglicht eine gleichzeitige deutliche Anzeige von Geschwindigkeit und Laufzeiten, die auch aus größerer Entfernung lesbar ist
- Zeitliche Überwachung von Warnmeldungen, Alarmen und Interaktionsprotokollen für mehr Sicherheit und Reproduzierbarkeit Ihrer Arbeit
- USB- und Ethernet-Anschlüsse für Überwachung und Datenausgabe
- Entwickelt, um mit einem reduzierten Geräuschpegel zu arbeiten
- Leicht zu entnehmende Plattformen für eine schnelle und einfache Reinigung
- Dank der abgerundeten Ecken können Sie das Gerät mit Sicherheit schnell und vollständig reinigen
- Dauerbetrieb oder Laufzeiteinstellung
- Sanftanlauf vermeidet abrupte Start- und Stoppbewegungen und schützt vor Überschwappen der Gefäßinhalte
- Automatischer Neustart nach Unterbrechung der Stromzufuhr bei gleichzeitiger Beibehaltung der eingestellten Parameter
Certifications
UL, cUL, CE
Serviceleistungen
2 Jahre Service, 5 Jahre Material und 10 Jahre Antriebsmechanismus
Spezifikation
1 in. | |
±1 U/min | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
5 bis 60 °C | |
CE, cUL, UL | |
25,5 x 22,6 x 7 in. | |
76,2 cm | |
45,7 mm | |
75,1kg | |
Solaris großer offener Schüttler |
43 kg | |
15 bis 525 U/min, ±1 U/min | |
100/240 V | |
Schüttler | |
41 bis 104 °F | |
18 in. | |
30 in. | |
165,5 lb | |
Touchscreen | |
20 bis 80 %, nicht kondensierend |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30