Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Solaris™ 2000 und 4000 Freiluft-Orbitalschüttler
Kombinieren Sie eine Vielzahl von Laborartikeln auf einer einzigen Plattform mit flexiblen Thermo Scientific™ Solaris™ Schüttler Universalplattformen und -klammern. Dank außergewöhnlicher Innovationen sowie seiner äußerst hohen Zuverlässigkeit und Genauigkeit ist dieses Zubehör die optimale Wahl für Ihr Labor.
Marke:  Thermo Scientific™ 75004131
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17881905
  • 28.84 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wählen Sie eine Plattform- und Klemmenkonfiguration aus, die am besten zu Ihrer Anwendung passt. Geben Sie an, ob Sie einen einzelnen Gefäßtyp und eine einzige Gefäßgröße benötigen.
Mix and match a variety of labware on a single platform with flexible Thermo Scientific™ Solaris™ Shaker Universal Platforms and Clamps. With exceptional innovation, reliability and accuracy, these accessories are the optimal choice for a busy lab. Select a platform and clamp configuration that best meets your application, whether you require a single vessel type and size.
Certifications
UL, cUL, CE
Serviceleistungen
1 Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
260 x 25 mm
Screwdriver for Accessories
Solaris Open Air Shakers, Solaris Temperature Controlled Shakers, MaxQ 6000 Shakers
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zubehör für Solaris™ 2000 und 4000 Freiluft-Orbitalschüttler >