Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Solaris™ 2000 und 4000 Freiluft-Orbitalschüttler
Kombinieren Sie eine Vielzahl von Laborartikeln auf einer einzigen Plattform mit flexiblen Thermo Scientific™ Solaris™ Schüttler Universalplattformen und -klammern. Dank außergewöhnlicher Innovationen sowie seiner äußerst hohen Zuverlässigkeit und Genauigkeit ist dieses Zubehör die optimale Wahl für Ihr Labor.
Marke: Thermo Scientific™ SK1830D
Beschreibung
Wählen Sie eine Plattform- und Klemmenkonfiguration aus, die am besten zu Ihrer Anwendung passt. Geben Sie an, ob Sie einen einzelnen Gefäßtyp und eine einzige Gefäßgröße benötigen.
Maximieren Sie die Kapazität auf der universellen Plattform der Thermo Scientific™ Solaris Orbitalschüttler mit einer Reihe von Klemmen, die für die meisten Gefäße geeignet sind.
Certifications
UL, cUL, CE
Serviceleistungen
1 Jahr
Spezifikation
Zweifach gestapelte Universalplattform | |
18 x 30 in. | |
457,2 mm | |
457,2 mm | |
Solaris 4000 | |
1 Jahr |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) | |
18 in. | |
30 in. | |
Solaris 18x30 Dual Stack Universalplattform | |
Zwei Plattformen, Schrauben und Stützstangen |