Learn More
Thermo Scientific™ Solaris 2000 R Kleiner Orbitalschüttler für Inkubation und Kühlung auf dem Tisch
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Solaris Inkubations- und Kühltischschüttler verfügen über ein intuitives Touchscreen-Display, Programmierbarkeit und mehrsprachige Unterstützung. Die Peltier-Technologie sorgt für kühlmittelfreie Kühlung und leisen Betrieb.
Marke:  Thermo Scientific™ SK2002MPKG
6954.25 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17879484
  • 12261.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
25 mm
15 bis 525 U/min, ±1 U/min
100–240 V, 50/60 Hz
Orbital
35 lb.
12 x 14 in.
Solaris SK2000 R
11 x 14 in. platform and adhesive mats
CFC free
16 kg
100–240 V, 50/60 Hz
5 bis 60 °C
Schüttler
CE Cert, UL (Canada/US) File E311968, UK Mark
27.6 x 14.2 x 18.1 in.
Touchscreen
Standard Warranty includes 2 years labor, 5 years parts, and 10 years on the drive mechanism
Less hazardous, energy efficient
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Solaris 2000 R Kleiner Orbitalschüttler für Inkubation und Kühlung auf dem Tisch >