Learn More
Syngene™ Dymension 3 Software
GREENER_CHOICE
Die Syngene™ Dymension 3 Software ist eine 2D-Analysesoftware für die Gelelektrophorese.
Marke:  Syngene™ DYM-3
Artikelnummer. 12857004
  • 4122.74 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Software für die schnelle Analyse von 2D-Protein-Spots aus mehreren Gelen einschließlich mehrfarbiger fluoreszierender Gele (Cy2, Cy3, Cy5)
  • Mit interaktivem Prozessablaufdiagramm
  • Hauptbereich und sekundäre Bereiche für die Anzeige von Replikaten und Proben
  • Synchronisierter Zoom mit automatischer Intensitätsskalierung
  • Automatisches und präzises Image Warping mit Vektoransicht
  • Manuelles Image Warping
  • Automatischer Hintergrundabzug, Rauschfilterung
  • Kristallfilter für SYPRO Ruby
  • Automatische Spot-Erkennung
  • Option Untersuchungsbereich
  • Gaußpunkt-Modellierungsoption
  • 3 x 10 MB-Bildfleck wird in acht Sekunden erkannt
  • Erkennung von Punkten durch vom Anwender einstellbare Parameter
  • Spotbearbeitung, -filterung und -normierung
  • Punktabgleich über mehrere Gele
  • Manuelle Anpassung der pI- und MW-Leiterkalibrierung
  • Proteinlistenzuweisung von Spots mit bekannter Identität, pI und MW
  • Histogramm (Helligkeit und Kontrast)
  • Hauptbereich und sekundäre Bereiche für mehrfarbige Gelsätze, Replikate und Proben
  • Balkendiagramm 3D-Spotprofil
  • Spot-Abgleichsdiagramm
  • Korrelationsdiagramm
  • Tabelle mit Ergebnissen des Spot-Abgleichs
  • Streudiagramm
  • Statistische Tests
  • Export nach Word und Excel
  • Spot-Picker-Schnittstelle
  • Enthält ein Jahr Service
Spezifikation
Spezifikation
2d-Elektrophoreseanalyse
Gbox-Chemi-XX6/9
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Syngene™ Dymension 3 Software >