Learn More
Uvex™ Softshell Winter Jacket 9816-Black PES-EL
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Größe 5X
Größe 6X
Beschreibung
- Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan, Futter: 100 % Polyester-Wattierung 100 % Polyester Ideale Outdoor-Jacke für die kühle und kalte Jahreszeit.
- Bewegungsfreiheit durch Stretchmaterial, windabweisend, robust und abriebfest, wattiertes, fest eingearbeitetes Futter, Arm-, Brust- und Seitentaschen mit gummierten Reißverschlüssen - Brustinnentasche links mit Reißverschluss und Kabeldurchlass, Handy-Innentasche rechts mit Patte und Klettverschluss, Kapuze abzippbar, mit Kordelzug weitenverstellbar, Armbündchen mit Klettverschluss weitenregulierbar, Bund mit Tunnelzug regulierbar, Windschutzleiste und Kinnschutz
- Größen: S bis 6XL
- Pflegeanleitung: Bei 30 °C waschbar, nicht bleichen, Bügeln: I Punkt, nicht chemisch reinigen, nicht im Trockner trocknen
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Größe 6X |
Geschlecht | Herren |
Material | Cotton, Polyester |
Farbe | Schwarz |
Verschlusstyp | Reißverschluss |
Einwegprodukt | Nein |
Produkttyp | Thermal Jacket |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Softshell Winter Jacket 9816-Black PES-EL >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur