Learn More
Thermo Scientific™ SoftFit L™ leere Gestelle zur Verwendung mit SoftFit L Nachladeeinsätzen und Nachladesystemtürmen
ART SoftFit L-Leergestelle bieten in Verbindung mit SoftFit L-Nachfülltürmen und -einsätzen eine umweltfreundliche Verpackungsoption mit weniger Kunststoffabfall als herkömmliche Gestelle. Kompatibel mit ART SoftFit L-Nachfülltürmen und -einsätzen.
Marke: Thermo Scientific™ 3704-ER
25.44 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ART SoftFit-L™-Leergestelle bieten in Verbindung mit SoftFit L-Nachfülltürmen und -einsätzen eine umweltfreundliche Verpackungsoption mit weniger Kunststoffabfall als herkömmliche Gestelle. Kompatibel mit ART SoftFit L-Nachfülltürmen und -einsätzen.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Empty Rack for 20 μL, 200 μL and 300 μL tip inserts | |
Pipettenspitzen-Rack | |
ART SoftFit |
SoftFit L Gestell | |
10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | |
20 μl-Pipettenspitze, 200 μl-Pipettenspitze, 300 μl-Pipettenspitze |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Promotion für Liquid Handling
Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!Aktionscode: 25076Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
45Stunden
23Minuten
13Sekunden
54