Learn More
Diversey™ Soft Care Des E Spray Hand Disinfectant
Alcohol based hand disinfectant
Marca:  Diversey™ 7522712
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17693245
  • 118.00 CHF / 10 Liter
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Das SoftCare Des E Spray ist ein Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis (71,58 %) zur wasserlosen Hautdesinfektion. Das SoftCare Des E Spray eignet sich für den Einsatz in allen Bereichen, einschließlich Biowissenschaften, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung.
Wesentliche Merkmale
  • Handdesinfektionsmittel auf Ethanolbasis (68 %). Ethanol ist ein Desinfektionsmittel, das sehr wirksam gegen residente und transiente Pflanzen wie Bakterien (z. B. MRSA) und Hefen ist. Es ist auch wirksam gegen behüllte Viren wie Influenza und bestimmte unbehüllte Viren wie Norovirus und Adenovirus.
  • Es enthält einen Hautenthärter, der die Haut geschmeidig und intakt hält, insbesondere in Bereichen, in denen eine häufige Handdesinfektion erforderlich ist.
  • Es ist parfümfrei, wodurch das Risiko einer Abfärbung auf Lebensmitteln ausgeschlossen wird. Daher geeignet für die Anwendung im Lebensmittelbereich.
  • Hat eine niedrige Viskosität, wodurch es sich für die Anwendung durch eine Vielzahl von Hygienegeräten eignet.
  • Hautverträglichkeit dermatologisch getestet (Patchtest).
Vorteile
  • Enthält Ethanol, ein hochwirksames Desinfektionsmittel.
  • Geeignet zur Desinfektion bei Operationen
  • Duft- und farbstofffrei; geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.
  • Enthält einen wirksamen Feuchtigkeitsspender, der Hautreizungen und Austrocknung verhindert.
  • Flüssige Form für Sprühanwendungen.
Especificaciones
Especificaciones
Flüssiges Handdesinfektionsmittel
Flasche für Spender
1 l
Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis (71,58 %)
10 Packungen
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales