missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diversey™ Soft Care Des E Spray Hand Disinfectant

Alcohol based hand disinfectant

Marke:  Diversey™ 101104029

51.52 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17623235

  • 57.30 CHF / 5 Liter
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Das SoftCare Des E Spray ist ein Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis (71,58 %) zur wasserlosen Hautdesinfektion. Das SoftCare Des E Spray eignet sich für den Einsatz in allen Bereichen, einschließlich Biowissenschaften, Gesundheitswesen und Lebensmittelverarbeitung.

Wesentliche Merkmale

  • Handdesinfektionsmittel auf Ethanolbasis (68 %). Ethanol ist ein Desinfektionsmittel, das sehr wirksam gegen residente und transiente Pflanzen wie Bakterien (z. B. MRSA) und Hefen ist. Es ist auch wirksam gegen behüllte Viren wie Influenza und bestimmte unbehüllte Viren wie Norovirus und Adenovirus.
  • Es enthält einen Hautenthärter, der die Haut geschmeidig und intakt hält, insbesondere in Bereichen, in denen eine häufige Handdesinfektion erforderlich ist.
  • Es ist parfümfrei, wodurch das Risiko einer Abfärbung auf Lebensmitteln ausgeschlossen wird. Daher geeignet für die Anwendung im Lebensmittelbereich.
  • Hat eine niedrige Viskosität, wodurch es sich für die Anwendung durch eine Vielzahl von Hygienegeräten eignet.
  • Hautverträglichkeit dermatologisch getestet (Patchtest).

Vorteile

  • Enthält Ethanol, ein hochwirksames Desinfektionsmittel.
  • Geeignet zur Desinfektion bei Operationen
  • Duft- und farbstofffrei; geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.
  • Enthält einen wirksamen Feuchtigkeitsspender, der Hautreizungen und Austrocknung verhindert.
  • Flüssige Form für Sprühanwendungen.
Spezifikation

Spezifikation

Flüssiges Handdesinfektionsmittel
Flasche mit Klappverschluss
500 ml
Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis (71,58 %)
10 Packungen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • Soft Care Des E Spray H5

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2

Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, propan-2-ol, glycerol

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt