Learn More
Natriumwolframat-Dihydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumwolframat-Dihydrat |
Menge | 100 g |
Strukturformel | Na2WO4 · H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 329.85 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |
Güte | ACS-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium tungstate dihydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium tungstate-2-hydrate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumwolframat-Dihydrat, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur