Learn More
Natriumthiosulfat-Lösung 0.1 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10243960
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumthiosulfat-Lösung 0.1 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10243960
2.5 L, Plastikflasche aus HDPE
Click to view available options
Menge:
2.5 L
5 l
10 L
Verpackung:
Beutel in Box
Plastikflasche aus HDPE
Artikelnummer. 10243960
Marke: Fisher Chemical J/7950/17
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Natriumthiosulfatlösung 0,1 M (0,1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für volumetrische Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7772-98-7
Summenformel Na2O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 158.10
MDL-Nummer MFCD00003499
InChI-Schlüssel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-Name Dinatriumsulfanidsulfonat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spezifikation
Physikalische Form Flüssig
Menge 2.5 L
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2525707 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog NumberJ/7950C/05,J/7950/24,J/7950C/90,J/7950/21,J/7950/17,J/7950/27,J/7950/15
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumthiosulfat-Lösung 0.1 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical >