missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Natriumthiosulfat-Lösung, 0.05 M, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15615735
Verfügbar ab: 20-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Natriumthiosulfat-Lösung, 0.05 M, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 15615735 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
10 l, 10 Liter
Click to view available options
Menge:
1 l
10 L
10 l
6 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15615735

Marke: Honeywell-Fluka 3444910LVP

Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Volumetrisch, 0.05 M Na2S2O3 (0.05 N)

Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:

  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7772-98-7
Summenformel Na2O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 158.10
MDL-Nummer MFCD00003499
InChI-Schlüssel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumthiosulfat, Dinatriumthiosulfat, Natriumthiosulfat wasserfrei, Chlorhärtung, Chlorkontrolle, Thioschwefelsäure, Dinatriumsalz, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Natriumthiosulfat-Lösung
Menge 10 l
Strukturformel Na2S2O3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan
Formelmasse 158.11 mol
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Natriumthiosulfat-Lösung, 0.05 M, Honeywell Fluka™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt