Learn More
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, 99.5 bis 101.0 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11382468
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, 99.5 bis 101.0 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382468
2 kg
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11382468
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014518.A3
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Unlösliche Stoffe 0.005 %, pH-Wert einer 5%igen Lösung 6.0 bis 8.4 bei 25 °, Stickstoffverbindungen (als N) 0.002 %, Sulfat und Sulfit (als SO4) 0.1 %, Sulfid P.T. (Grenzwert ca.1 ppm)
Sodium thiosulfate pentahydrate is used as an analytical reagent in laboratories. It is used in photographic processing and in gold extraction. Its alkylated derivatives, S-alkylthiosulfonates, are known as Bunte salts. It is involved in the preparation of thioglycolic acid. Furthermore, it is used to dechlorinate tap water, for removing free bromine from solutions and to check the pH of bleach solutions with liquid indicators. Other uses include tanning of leather; as an active component in hand warmers and chemical heating pads and as an anionic surfactant to aid in the dispersion of pharmaceutical preparations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-17-7
Summenformel H10Na2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 248.172
MDL-Nummer MFCD00149186
InChI-Schlüssel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium thiosulfate pentahydrate, ametox, sodium thiosulfate, pentahydrate, antichlor, tinver, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
IUPAC-Name Dinatrium;Dioxido-oxo-Sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan;Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Siedepunkt 100°C-5H{2}O
Chemischer Name oder Material Sodium thiosulfate pentahydrate
Schmelzpunkt 48°C
Namenshinweis For ACS analysis
Farbe Farblos
Physikalische Form Kristallin
Menge 2 kg
Prozentgehaltsbereich 99.5-101.0%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ammonia. Insoluble in alcohol and organic solvents.
Formelmasse 248.17 (158.10 Anhydrous)
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Colorless crystalline
Dichte 1.69
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM03L010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2025 Catalog Number014518.36,014518.A3
ChargennummerT16K019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number014518.36,014518.A3
ChargennummerZ04J045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2023 Catalog Number014518.36,014518.A3
ChargennummerM27J018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2023 Catalog Number014518.36,014518.A3
ChargennummerQ19I006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2023 Catalog Number014518.36,014518.A3
Name des Produkts
Natriumthiosulfat-Pentahydrat, 99.5 bis 101.0 %, ACS, Thermo Scientific Chemicals >