Learn More
Natriumthiosulfat, 1.0 N standardisierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11363787
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumthiosulfat, 1.0 N standardisierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363787
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Artikelnummer. 11363787
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035647.K2
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7772-98-7 | Na2O3S2 | 158.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7772-98-7
Summenformel Na2O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 158.10
MDL-Nummer MFCD00003499
InChI-Schlüssel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24477
IUPAC-Name Dinatriumsulfanidsulfonat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium thiosulfate
Menge 1 L
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Formelmasse 158.1
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP26L516 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number035647.K7,035647.K2
Chargennummer62500136 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number035647.K7,035647.K2
ChargennummerP19L524 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Catalog Number035647.K7,035647.K2
ChargennummerZ14K525 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog Number035647.K7,035647.K2
ChargennummerZ28K514 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2025 Catalog Number035647.K7,035647.K2
Name des Produkts
Natriumthiosulfat, 1.0 N standardisierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals >