Learn More
Natriumthiosulfat, 0.01 M, Chem-Lab Artikelnummer.: 11915517
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumthiosulfat, 0.01 M, Chem-Lab
Artikelnummer. 11915517
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
Artikelnummer. 11915517
Marke: Chem Lab CL05.1428.1000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kommt als Redoxtitrant in der Iodometrie zur Bestimmung von TMAR-Chlor gemäß SERES zum Einsatz.. Natriumthiosulfat 0.01 M Chem-Lab ist eine Lösung mit 2.482 g Na2S2O3.2S2O3·5H2O pro1 l H2O. Anorganische Verbindung mit einer ausgezeichneten Haltbarkeit.
Das Thiosulfat-Anion reagiert stöchiometrisch mit Jod in wässriger Lösung. Aufgrund des quantitativen Charakters dieser Reaktion wird Natriumthiosulfat als Redoxtitrant in der volumetrischen Analyse verwendet und ist Bestandteil von Jodzählexperimenten. Es kann zur Messung des Sauerstoffgehalts von Wasser und zur Abschätzung der Konzentration bestimmter Verbindungen in Lösungen (Wasserstoffperoxid, Chlor) verwendet werden. Es kommt auch in der Medizin zum Einsatz.
Spezifikation
Siedepunkt 100 °C
Chemischer Name oder Material Natriumthiosulfat-Pentahydrat
Schmelzpunkt 48.3 °C
CAS 10102-17-7, 7732-18-5
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 l
Summenformel H10Na2O8S2
Synonym Natriumthiosulfat-Pentahydrat, Natriumthiosulfat, Pentahydrat, Dinatriumthiosulfat-Pentahydrat, Thioschwefelsäure, Dinatriumsalz, Pentahydrat, Natriumhyposulfit-Pentahydrat, disodium thiosulfate pentahydrate, unii-hx1032v43m, ccris 3952, thiosulfuric acid, disodium salt, pentahydrate, sodium hyposulfite pentahydrate
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium;Dioxido-oxo-Sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan;Pentahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 248.172
PubChem CID 61475
ChEBI CHEBI:32150
Formelmasse 248.18 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.01 mol/l
Dichte 1.00 g/ml
Name des Produkts
Natriumthiosulfat, 0.01 M, Chem-Lab >