Learn More
Natriumthiomethoxid, 95 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10361044
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumthiomethoxid, 95 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10361044
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10361044
Marke: Thermo Scientific Acros 305710010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5188-07-8 | CH3NaS | 70.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5188-07-8
Summenformel CH3NaS
Molekulargewicht (g/mol) 70.09
MDL-Nummer MFCD00174316
InChI-Schlüssel RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4378561
SMILES C[S-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium thiomethoxide
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94 to 106% (Iodimetry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3SNa
Menge 1 g
Synonym sodium thiomethoxide, sodium methanethiolate, sodium thiomethylate, methyl mercaptan sodium salt, methanethiol sodium salt, sodiumthiomethoxide, methanethiol, sodium salt, sodiummethanethiolate, sodium methyl mercaptide, methylsulfanyl sodium
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble.
IUPAC-Name Natrium; Methanthiolat
Formelmasse 70.09
Reinheit (%) 95%
Güte Rein
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumthiomethoxid, 95 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >