Learn More
Natrium, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10141052
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natrium, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10141052 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Glasflasche, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10141052
Marke: Thermo Scientific Acros 370212500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-23-5 | Na | 22.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-23-5
Summenformel Na
Molekulargewicht (g/mol) 22.99
MDL-Nummer MFCD00085307
InChI-Schlüssel KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
IUPAC-Name Natrium
SMILES [Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium
Farbe Grau oder Weiß
Schmelzpunkt 98.0°C
Siedepunkt 883.0°C
Strukturformel Na
Menge 250 g
Fieser 01,1022; 04,437; 05,589; 07,324; 11,472; 12,126; 16,303
Formelmasse 22.99
Reinheit (%) ≥99.8%
Verpackung Glasflasche
Form Stäbchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0463530 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer370210010,370212500
ChargennummerA0463530 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2024 Artikelnummer370210010,370212500
ChargennummerA0451205 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Artikelnummer370210010,370212500
ChargennummerA0443913 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer370210010,370212500
ChargennummerA0398683 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer370210010,370212500
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium, dry stick
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Name des Produkts
Natrium, Thermo Scientific Chemicals >