Learn More
Natriumtetraborat-Decahydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10286843
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumtetraborat-Decahydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10286843
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10286843
Marke: Thermo Scientific Acros 419450025
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1303-96-4 | B4Na2O7·10H2O | 381.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-96-4
Summenformel B4Na2O7·10H2O
Molekulargewicht (g/mol) 381.36
MDL-Nummer MFCD00149193
Synonym Borax, Sodium borate decahydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium tetraborate decahydrate
Schmelzpunkt 75.0°C
Farbe Weiß
pH 9.15 to 9.20 (0.01M soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99.5+%
Strukturformel Na2B4O7·10H2O
Fieser 04,461
Merck Index 15, 8726
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,insoluble in alcohol
Formelmasse 381.36
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468895 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number419450025,419450250,419450010
ChargennummerA0465470 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog Number419450025,419450250,419450010
ChargennummerA0465491 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog Number419450025,419450250,419450010
ChargennummerA0462507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/05/2024 Catalog Number419450025,419450250,419450010
ChargennummerA0458123 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2023 Catalog Number419450025,419450250,419450010
Name des Produkts
Natriumtetraborat-Decahydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >