Learn More
Natrium-tert-Butoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
56.50 CHF - 619.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 865-48-5
Summenformel C4H9NaO
Molekulargewicht (g/mol) 96.105
MDL-Nummer MFCD00040575
InChI-Schlüssel MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium tert-butoxide, sodium 2-methylpropan-2-olate, sodium t-butoxide, sodium-t-butoxide, t-butoxy sodium, tert-butoxysodium, naotbu, tbuona, 2-propanol, 2-methyl-, sodium salt, sodium-tert-butoxide
PubChem CID 23676156
IUPAC-Name Natrium;2-Methylpropan-2-Olat
SMILES CC(C)(C)[O-].[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11448797
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19942.22
100 g
56.50 CHF
100 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11458797
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19942.36
500 g
212.00 CHF
500 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11468797
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19942.0E
2500 g
619.00 CHF
2500 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Sodium tert-butoxide is used as a strong base and a non-nucleophilic base. In organic synthesis, it serves as an intermediate in various reactions like condensation, rearrangement and ring-opening. Further, it finds use in agrochemicals, pharmaceuticals, colorants, aroma chemicals, detergents and biodiesel. It acts as a catalyst in polymerization and isomerization reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-tert-Butoxid wird als starke Base und als nicht-nukleophile Base verwendet. In der organischen Synthese dient es als Zwischenprodukt in verschiedenen Reaktionen wie Kondensation, Umlagerung und Ringöffnung. Darüber hinaus findet es Verwendung in Agrochemikalien, Pharmazeutika, Farbstoffen, Aromachemikalien, Waschmitteln und Biodiesel. Es wirkt als Katalysator bei Polymerisations- und Isomerisationsreaktionen.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Unverträglich mit Säuren, Reduktionsmitteln, Sauerstoff, Wasser, Alkoholen, chlorierten Lösungsmitteln und Halogenen.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Natrium-tert-Butoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals