Learn More
Natrium, Technisch, Metallsticks in flüssigem Paraffin, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10559200
100 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Farbe Grau
CAS 7440-23-5
Schmelzpunkt 98°C
Siedepunkt 883°C
Summenformel Na
MDL-Nummer MFCD00085307
Menge 100 g
Synonym natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
InChI-Schlüssel KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na]
IUPAC-Name Natrium
Molekulargewicht (g/mol) 22.99
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Formelmasse 23.99g/mol
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium, under mineral oil
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natrium, Technisch, Metallsticks in flüssigem Paraffin, SLR, Fisher Chemical >