Learn More
Natriumsulfat, Honeywell
Purum p.a., wasserfrei, ≥ 99.0 % (T)
52.66 CHF - 224.93 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumsulfat, Dinatriumsulfat, Salzsulfat, Thénardit, Natriumsulfat wasserfrei, Natriumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Natriumsulfat 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15666870
Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
71962-1KG
1 kg
52.66 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15676870
Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
71962-5KG
5 kg
205.95 CHF
5 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15686870
Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
71962-6X1KG
6 x 1 kg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WE1650000
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumsulfat, Honeywell