Learn More
Natriumsulfat wasserfrei, mind. .99 %, 12 bis 60 Mesh, granular, ULTRA RESI-ANALYZED, ACS-Reagenz, J.T.Baker™ Artikelnummer.: 15528124
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumsulfat wasserfrei, mind. .99 %, 12 bis 60 Mesh, granular, ULTRA RESI-ANALYZED, ACS-Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15528124
500 g, Weithalsflasche Braunglas
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
45.5 kg
Verpackung:
Ausgekleidete Fasertrommel
Glasflasche
Weithalsflasche Braunglas
Artikelnummer. 15528124
Marke: Avantor J.T.Baker 337501
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-82-6
Summenformel Na2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 142.04
MDL-Nummer MFCD00003504
InChI-Schlüssel PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumsulfat, Dinatriumsulfat, Salzsulfat, Thénardit, Natriumsulfat wasserfrei, Natriumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Dinatriumsalz, Natriumsulfat 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumsulfat
Namenshinweis Anhydrisch
pH 5.2 bis 9.2
Physikalische Form granular
Menge 500 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien
IUPAC-Name Dinatrium; Sulfat
Formelmasse 142.04
Güte ACS-Reagenz
Glühverlust Max. 0.5 %
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 2.68 kg
Name des Produkts
Natriumsulfat wasserfrei, mind. .99 %, 12 bis 60 Mesh, granular, ULTRA RESI-ANALYZED, ACS-Reagenz, J.T.Baker™ >