Learn More
Natriumstandard-Metalllösung, 1000 ppm, für ICP, Lösung aus HNO3, 1 M, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10214630
Natriumstandard-Metalllösung, 1000 ppm, für ICP, Lösung aus HNO3, 1 M, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10214630
500 mL, HDPE-Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10214630
Marke: Fisher Chemical J/8316/08
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Spezifikation
Farbe Farblos
pH 1
MDL-Nummer 85307
Menge 500 mL
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium solution 1000 ppm, standard metal solution in approx. 1M nitric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid, Sodiumcarbonate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumstandard-Metalllösung, 1000 ppm, für ICP, Lösung aus HNO3, 1 M, Fisher Chemical >