Learn More
Natriumlösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natrium |
Verpackung | Flasche |
Menge | 100 ml |
Physikalische Form | Flüssig |
Konzentration | 1 g/l |
IUPAC-Name | Natrium(1+)-Ion |
Typ | Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente |
Solvent or Matrix | H2O |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumlösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur