Learn More
Natriumsilikat, technisch, Lösung, d = 1,5, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 l
25 L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
Beschreibung
Natriumsilikat, technisch, Lösung, d=1,5
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 100.6 °C |
Schmelzpunkt | -3 °C |
Farbe | Farblos |
pH | 11,2 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 2.5 l |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium silicate, solution
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumsilikat, technisch, Lösung, d = 1,5, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur